Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350263-1G OR350263-250MG
APOSOR350263-1GEA 950 DKK
APOSOR350263-1G APOSOR350263-250MG
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Formel: C₁₈H₁₆N₄O₂
Molekylvægt: 320.345 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16619370
CAS-nummer: 917392-54-2