4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Formyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR350182-25G OR350182-5G
APOSOR350182-25GEA 6160 DKK
APOSOR350182-25G APOSOR350182-5G
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
Molekylvægt: 179.966 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11856026
CAS-nummer: 1028479-47-1