1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR350057-1G OR350057-250MG
APOSOR350057-1GEA 1240 DKK
APOSOR350057-1G APOSOR350057-250MG
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
1-Benzothiophene-5-carbonitrile
Formel: C₉H₅NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664404
CAS-nummer: 2060-63-1