4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR350027-5G OR350027-10G
APOSOR350027-5GEA 567 DKK
APOSOR350027-5G APOSOR350027-10G
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
Formel: C₇H₅BrN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04971840
CAS-nummer: 20358-02-5