1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-7-(methoxycarbonyl)-1H-indole
OR3492-1G OR3492-5G
APOSOR3492-1GEA 218 DKK
APOSOR3492-1G APOSOR3492-5G
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate 98%
1-tert-Butyl 7-methyl 1H-indole-1,7-dicarboxylate
Formel: C₁₅H₁₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027276
CAS-nummer: 917562-23-3