4-(Pyridin-4-yl)benzoic acid methyl ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346705-1G OR346705-5G
APOSOR346705-1GEA 623 DKK
APOSOR346705-1G APOSOR346705-5G
4-(Pyridin-4-yl)benzoic acid methyl ester 95+%
4-(Pyridin-4-yl)benzoic acid methyl ester
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114575
CAS-nummer: 106047-17-0