1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346590-1G OR346590-250MG
APOSOR346590-1GEA 1960 DKK
APOSOR346590-1G APOSOR346590-250MG
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester 95+%
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20693763
CAS-nummer: 824937-45-3