2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346567-1G OR346567-5G
APOSOR346567-1GEA 1440 DKK
APOSOR346567-1G APOSOR346567-5G
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆Cl₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026184
CAS-nummer: 201935-41-3