1-p-Tolyl-1H-pyrazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346533-1G OR346533-5G
APOSOR346533-1GEA 1360 DKK
APOSOR346533-1G APOSOR346533-5G
1-p-Tolyl-1H-pyrazole 95+%
1-p-Tolyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00748760
CAS-nummer: 20518-17-6