3-Bromo-azepan-2-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346532-1G OR346532-5G
APOSOR346532-1GEA 1440 DKK
APOSOR346532-1G APOSOR346532-5G
3-Bromo-azepan-2-one 95+%
3-Bromo-azepan-2-one
Formel: C₆H₁₀BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683824
CAS-nummer: 3457-66-7