2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346531-1G OR346531-250MG
APOSOR346531-1GEA 4680 DKK
APOSOR346531-1G APOSOR346531-250MG
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde 95+%
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆INO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18448256
CAS-nummer: 80231-40-9