3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346502-1G OR346502-5G
APOSOR346502-1GEA 2300 DKK
APOSOR346502-1G APOSOR346502-5G
3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde 95+%
3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₇H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14702865
CAS-nummer: 121604-54-4