Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346443-1G OR346443-5G
APOSOR346443-1GEA 426 DKK
APOSOR346443-1G APOSOR346443-5G
Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Benzofuran-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412541
CAS-nummer: 4687-25-6