2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346442-1G OR346442-5G
APOSOR346442-1GEA 1630 DKK
APOSOR346442-1G APOSOR346442-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole
Formel: C₉H₆Cl₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19981450
CAS-nummer: 41420-95-5