2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346410-1G OR346410-500MG
APOSOR346410-1GEA 2390 DKK
APOSOR346410-1G APOSOR346410-500MG
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile
Formel: C₇H₂Cl₂N₂O
Molekylvægt: 201.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12131124
CAS-nummer: 176433-56-0