1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346398-1G OR346398-500MG
APOSOR346398-1GEA 2880 DKK
APOSOR346398-1G APOSOR346398-500MG
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₇BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426979
CAS-nummer: 294877-41-1