5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346392-1G
OR346392-5G
APOSOR346392-1GEA
1630
DKK
APOSOR346392-1G
APOSOR346392-5G
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O Molekylvægt: 208.644 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09034175 CAS-nummer: 50737-31-0 |