6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: eIF4A3-IN-8
OR346380-1G OR346380-5G
APOSOR346380-1GEA 1210 DKK
APOSOR346380-1G APOSOR346380-5G
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekylvægt: 175.184 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664477
CAS-nummer: 18474-59-4