4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR346372-1G OR346372-5G
APOSOR346372-1GEA 323 DKK
APOSOR346372-1G APOSOR346372-5G
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-Nitro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16618559
CAS-nummer: 1228630-89-4