3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346366-1G OR346366-5G
APOSOR346366-1GEA 0 DKK
APOSOR346366-1G APOSOR346366-5G
3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
3-(5-tert-Butyl-isoxazol-3-yl)-3-oxo-propionitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Molekylvægt: 192.214 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24386152
CAS-nummer: 1423915-00-7