(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346359-1G OR346359-5G
APOSOR346359-1GEA 985 DKK
APOSOR346359-1G APOSOR346359-5G
(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
(4-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₂
MDL Number: MFCD10693199
CAS-nummer: 1092522-02-5