3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR346321-1G OR346321-250MG
APOSOR346321-1GEA 0 DKK
APOSOR346321-1G APOSOR346321-250MG
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₅NO₂
Molekylvægt: 111.099 g/mol
Smeltepunkt: 42…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09751673
CAS-nummer: 70753-36-5