4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346312-500MG OR346312-1G
APOSOR346312-500MGEA 0 DKK
APOSOR346312-500MG APOSOR346312-1G
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₄BrNO₂S
Molekylvægt: 222.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19302667
CAS-nummer: 89284-01-5