5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR346296-1G OR346296-250MG
APOSOR346296-1GEA 3090 DKK
APOSOR346296-1G APOSOR346296-250MG
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₇H₉BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21362488
CAS-nummer: 878744-22-0