2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR346270-1G OR346270-5G
APOSOR346270-1GEA 452 DKK
APOSOR346270-1G APOSOR346270-5G
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-phenyl-butyric acid ethyl ester
Formel: C₁₂H₁₂O₄
Smeltepunkt: 36…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935977
CAS-nummer: 6296-54-4