(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346254-1G OR346254-5G
APOSOR346254-1GEA 2210 DKK
APOSOR346254-1G APOSOR346254-5G
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
(E)-3-Bromo-2-methyl-acrylic acid methyl ester
Formel: C₅H₇BrO₂
Molekylvægt: 179.012 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00154501
CAS-nummer: 40053-01-8