4-Phenylamino-but-3-en-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346252-1G OR346252-5G
APOSOR346252-1GEA 1610 DKK
APOSOR346252-1G APOSOR346252-5G
4-Phenylamino-but-3-en-2-one
4-Phenylamino-but-3-en-2-one
Formel: C₁₀H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00457739
CAS-nummer: 187606-81-1