Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR346248-1G OR346248-500MG OR346248-5G
APOSOR346248-1GEA 0 DKK
APOSOR346248-1G APOSOR346248-500MG APOSOR346248-5G
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₀H₈O₃
Molekylvægt: 176.169 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15144245
CAS-nummer: 4687-24-5