2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346236-1G OR346236-500MG OR346236-5G
APOSOR346236-1GEA 0 DKK
APOSOR346236-1G APOSOR346236-500MG APOSOR346236-5G
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01327620
CAS-nummer: 6337-34-4