4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346233-1G OR346233-500MG
APOSOR346233-1GEA 2850 DKK
APOSOR346233-1G APOSOR346233-500MG
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₇H₈N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19981415
CAS-nummer: 183303-75-5