5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR346227-1G OR346227-5G
APOSOR346227-1GEA 0 DKK
APOSOR346227-1G APOSOR346227-5G
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(3-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈ClNO₃
Molekylvægt: 237.639 g/mol
Smeltepunkt: 176…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11584333
CAS-nummer: 92545-96-5