5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346222-1G OR346222-5G
APOSOR346222-1GEA 0 DKK
APOSOR346222-1G APOSOR346222-5G
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₂H₁₀ClNO₃
Molekylvægt: 251.666 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00113229
CAS-nummer: 262855-27-6