2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR346215-1G OR346215-500MG
APOSOR346215-1GEA 0 DKK
APOSOR346215-1G APOSOR346215-500MG
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₅Cl₂NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15142819
CAS-nummer: 1208081-60-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III