2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,5-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
OR346212-1G OR346212-500MG OR346212-250MG
APOSOR346212-1GEA 3050 DKK
APOSOR346212-1G APOSOR346212-500MG APOSOR346212-250MG
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2,5-Dichloro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₂Cl₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15142815
CAS-nummer: 1208081-36-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III