2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR346204-1G OR346204-500MG
APOSOR346204-1GEA 2850 DKK
APOSOR346204-1G APOSOR346204-500MG
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
Formel: C₉H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086169
CAS-nummer: 27347-32-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III