5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 5-(tert-butyl)-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
OR346202-1G OR346202-500MG
APOSOR346202-1GEA 0 DKK
APOSOR346202-1G APOSOR346202-500MG
5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₉H₁₄N₂O₃
Molekylvægt: 198.219 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11975623
CAS-nummer: 158154-63-3