3-Bromo-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346180-1G OR346180-5G
APOSOR346180-1GEA 0 DKK
APOSOR346180-1G APOSOR346180-5G
3-Bromo-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
3-Bromo-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
Formel: C₁₃H₁₄BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09953304
CAS-nummer: 174184-13-5