3-Hydroxy-5-methylsulphanyl-isothiazole-4-carboxylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346177-1G OR346177-500MG
APOSOR346177-1GEA 3680 DKK
APOSOR346177-1G APOSOR346177-500MG
3-Hydroxy-5-methylsulphanyl-isothiazole-4-carboxylic acid methyl ester
3-Hydroxy-5-methylsulphanyl-isothiazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₆H₇NO₃S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11501431
CAS-nummer: 878477-22-6