1-m-Tolyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346160-1G OR346160-5G OR346160-10G
APOSOR346160-1GEA 0 DKK
APOSOR346160-1G APOSOR346160-5G APOSOR346160-10G
1-m-Tolyl-1H-pyrazole
1-m-Tolyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molekylvægt: 158.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11707178
CAS-nummer: 850380-23-3