6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346156-1G OR346156-5G OR346156-10G
APOSOR346156-1GEA 1230 DKK
APOSOR346156-1G APOSOR346156-5G APOSOR346156-10G
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₀H₇BrO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845695
CAS-nummer: 863904-21-6