3-Chloro-pyrazine-2-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346138-1G OR346138-5G
APOSOR346138-1GEA 0 DKK
APOSOR346138-1G APOSOR346138-5G
3-Chloro-pyrazine-2-carboxylic acid ethyl ester
3-Chloro-pyrazine-2-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371661
CAS-nummer: 655247-45-3