Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346136-1G OR346136-5G
APOSOR346136-1GEA 0 DKK
APOSOR346136-1G APOSOR346136-5G
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Formel: C₄H₆Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08457744
CAS-nummer: 24442-57-7
UN nummer: 1760
ADR: 8,III