2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR346126-1G OR346126-500MG
APOSOR346126-1GEA 0 DKK
APOSOR346126-1G APOSOR346126-500MG
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₇N₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00662656
CAS-nummer: 3920-37-4