Ethyl 5-(1-Hydroxyethyl)-3-methylsoxazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346088-1G OR346088-5G
APOSOR346088-1GEA 0 DKK
APOSOR346088-1G APOSOR346088-5G
Ethyl 5-(1-Hydroxyethyl)-3-methylsoxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-(1-Hydroxyethyl)-3-methylsoxazole-4-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09028409
CAS-nummer: 95104-43-1