4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346060-1G
OR346060-5G
APOSOR346060-1GEA
0
DKK
APOSOR346060-1G
APOSOR346060-5G
4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₁H₂₂N₄O₃ Molekylvægt: 258.317 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10688291 CAS-nummer: 1040631-47-7 |