N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346058-1G OR346058-5G
APOSOR346058-1GEA 1230 DKK
APOSOR346058-1G APOSOR346058-5G
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06366748
CAS-nummer: 771-28-8