1-tert-Butyloxycarbonyl-3-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346055-1G OR346055-500MG OR346055-5G
APOSOR346055-1GEA 0 DKK
APOSOR346055-1G APOSOR346055-500MG APOSOR346055-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-3-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-3-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₁N₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09951952
CAS-nummer: 479080-28-9