3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346020-1G OR346020-5G
APOSOR346020-1GEA 0 DKK
APOSOR346020-1G APOSOR346020-5G
3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₃H₁₁Cl₂NO₃
Molekylvægt: 300.137 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00115543
CAS-nummer: 24248-21-3