5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345717-1G OR345717-250MG
APOSOR345717-1GEA 1650 DKK
APOSOR345717-1G APOSOR345717-250MG
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₄H₅N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11574230
CAS-nummer: 69785-94-0