4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345706-1G OR345706-250MG
APOSOR345706-1GEA 1200 DKK
APOSOR345706-1G APOSOR345706-250MG
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20644991
CAS-nummer: 72411-89-3